Learn More
Dimetil trans-3-hexenodioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl trans-3-Hexenedioate |
| CAS | 25126-93-6 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Hexenedioic acid, 1,6-dimethyl ester, (3E)-, 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (3E)- (9CI), 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (E)- (8CI), Dimethyl (E)-hex-3-enedioate, Dimethyl trans-3-hexenedioate, Dimethyl trans-β-hydromuconate, NSC 222824 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | COC(=O)C\C=C\CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (E)-hex-3-enedioato |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0736 |