Learn More
Dimetil trans-3-hexenodioato, TRC
Código de producto. 30376971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376971 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30376971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47314510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl trans-3-Hexenedioate
CAS 25126-93-6
Fórmula molecular C8 H12 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-Hexenedioic acid, 1,6-dimethyl ester, (3E)-, 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (3E)- (9CI), 3-Hexenedioic acid, dimethyl ester, (E)- (8CI), Dimethyl (E)-hex-3-enedioate, Dimethyl trans-3-hexenedioate, Dimethyl trans-β-hydromuconate, NSC 222824
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)C\C=C\CC(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil (E)-hex-3-enedioato
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0736