Learn More
Dimetil trans-1,4-ciclohexanodicarboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate |
| CAS | 3399-22-2 |
| Fórmula molecular | C10H16O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8- |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetilciclohexano-1,4-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 200.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1049 |