Learn More
Dimetil trans-1,2-ciclopropanodicarboxilato, TRC
Código de producto. 30377254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377254 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30377254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4788481G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 826-35-7
Fórmula molecular C7H10O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC
Nombre IUPAC (1R,2R)-ciclopropano-1,2-dicarboxilato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 158.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0579