Learn More
trans-1,2-Ciclopropanodicarboxilato de dimetilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate |
| Nombre de nota | 99+% |
| CAS | 826-35-7 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.1200g/mL |
| Punto de ebullición | 101°C (18.0 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C7H10O4 |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- Dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.