Learn More
Bromuro de dimetil-(tetrahidro-3,3-difenil-2-furilidina)amonio, Mikromol™
Código de producto. 17963146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963146 100 mg 100 miligramos
17913526 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0025.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bromuro de dimetil-(tetrahidro-3,3-difenil-2-furilidina)amonio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide
CAS 37743-18-3
Nombres de analitos o componentes Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H20 N O . Br
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dimethyl-(tetrahydro-3,3-diphenyl-2-furilidine)ammonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20NO.BrH/c1-19(2)17-18(13-14-20-17,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,13-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[N+](=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3)C
Nombre IUPAC Bromuro de (3,3-difeniloxolan-2-ilideno)-dimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 346.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.0728 g/mol