Learn More
Tetradecanodioato de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Tetradecanedioate |
| CAS | 5024-21-5 |
| Fórmula molecular | C16 H30 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O4/c1-19-15(17)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(18)20-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | tetradecanodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.407 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.214 |