Learn More
Tetraclorotereftalato de dimetilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11352716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352716 25 g 25 g
11342716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08800.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1861-32-1
Fórmula molecular C10H6Cl4O4
Peso molecular (g/mol) 331.95
Número MDL MFCD00014902
Clave InChI NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorthal-dimethyl, dacthal, dimethyl tetrachloroterephthalate, dacthalor, fatal, chlorthal-methyl, tetral, tetrachloroterephthalic acid dimethyl ester, dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate, dac 4
PubChem CID 2943
ChEBI CHEBI:34664
Nombre IUPAC 2,3,5,6-Tetraclorobenceno-1,4-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl tetrachloroterephthalate
Punto de fusión 156°C to 159°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1888840
Índice Merck 14,2839
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.97
Porcentaje de pureza 97%