Learn More
Tereftalato de dimetilo, Mikromol™
Descripción
Tereftalato de dimetilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Terephthalic acid-bis-methyl ester |
| CAS | 120-61-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Terephthalic acid-bis-methyl ester |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil benceno-1,4-dicarboxilato |
| Mostrar más |