Learn More
Tereftalato de dimetilo, LoGiCal
Código de producto. 30460331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460331 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460331 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2520.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Tereftalato de dimetilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Nombres de analitos o componentes Terephthalic acid-bis-methyl ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H10 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,4-dicarboxilato
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 194.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194,0579 g/mol