Learn More
Dimetil tereftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722611 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10255710 25 g Frasco de plástico 25 g
10225760 500 g Frasco de plástico 500 g
10012420 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10722611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180580025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-61-6
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00008440
Clave InChI WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl terephthalate
Nombre de nota 99%
Acidez 0.03mg KOH/g max.
Punto de fusión 140°C to 143°C
Color Blanco
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación 154°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 09, 843
Índice Merck 15, 9305
Información de solubilidad Solubility in water: 0.036g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Punto de sublimación 285.0 °C
Nombre IUPAC dimetil benceno-1,4-dicarboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Copos o gránulos