Learn More
Dimetil tereftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480733 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11480733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13220.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 120-61-6 | Molecular Formula: C10H10O4 | Molecular Weight: 194.19 g/mol
Dimethyl terephthalate is used in the Polyester Film (Audio/Video Tape,X-ray Film,Photo Film), Polyester Fiber, Pet Bottle, Polyester Adhesive, Engineering Plastics. DMT is volatile, it is an intermediate in some schemes for the recycling of PET.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tereftalato de dimetilo se utiliza en la película de poliéster (cinta de audio/vídeo, película de rayos X, película fotográfica), fibra de poliéster, botellas de plástico, adhesivo de poliéster y plásticos de ingeniería. DMT es volátil, un intermediario en algunos sistemas para el reciclaje de PET.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y soluble en alcohol caliente y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en condiciones normales y estables. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y nitratos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-61-6
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00008440
Clave InChI WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
Nombre IUPAC 1,4-dimetil benceno-1,4-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl terephthalate
Punto de fusión 140°C to 143°C
Densidad 1.29
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación 146°C (294°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1107185
Índice Merck 14,9162
Información de solubilidad It is slightly soluble in water but soluble in hot alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%