Learn More
Tereftalato de dimetilo-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Benzenedicarboxylic Acid-d4 Dimethyl Ester |
| CAS | 74097-01-9 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H6 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Terephthalic Acid-d4 Dimethyl Ester, DMT-d4, Dimethyl 1,4-Benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl p-Benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl p-Phthalate-d4, 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c([2 H])c1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuteriobenceno-1,4-dicarboxilato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.083 g/mol |
| Mostrar más |