Learn More
Tereftalato-2,3,5,6-d4 de dimetilo, 98 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457987 1 g 1 g
15449145 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15457987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51104.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 74079-01-9 | C10H10O4 | 198.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74079-01-9
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 198.21
Número MDL MFCD00182544
Clave InChI WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Sinónimo dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4, 1,4-benzenedicarboxylic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl p-phthalate-d4, dmt-d4, dimethyl terephthalate-d4, dimethyl p-benzenedicarboxylate-d4, dimethyl terephthalate-d4 ring-d4, methyl 4-carbomethoxy benzoate-d4, terephthalic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate-d4
PubChem CID 12241382
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuteriobenceno-1,4-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
Notas del porcentaje del ensayo átomo D del 98 %
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.21
Porcentaje de pureza 95%