Learn More
Dimetilsulfóxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylsulfoxide |
| CAS | 67-68-5 |
| Fórmula molecular | C2 H6 O S |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | Dimethyl sulfoxide, Sulfinylbismethane, Methylsulfinylmethane, Methane, sulfinylbis- (9CI), Methyl sulfoxide (8CI), DMS 70, DMS 90, DMSO, DMSO Evol, Demasorb, Demavet, Demeso, Demsodrox, Dimethyl sulfoxide, Dimethyl sulphoxide, Dimethylsulfoxide, Dimexide, Dimexidum, Dipirartril-tropico, Dolicur, Domoso, Dromisol, Durasorb, Gamasol 90, Herpid, Hyadur, Infiltrina, Kemsol, NSC 763, Rimso 50, SQ 9453, Sclerosol, Somipront, Sulfinylbismethane, Syntexan, Methane, 1,1'-sulfinylbis- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)C |
| Nombre IUPAC | metilsulfinilmetano |
| Peso molecular (g/mol) | 78.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.0139 |