Learn More
Dimetilsulfóxido, espectrofotometría, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368357 1 L 1 litro
11358357 4 x 1 L 4 litros
11378357 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032434.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethyl sulfoxide is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.101 g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Presión de vapor 2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C
Beilstein 506008
Punto de ebullición 189°C
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado Espectrofotometría