Learn More
Dimetilsulfóxido Biología molecular MP Biomedicals
Código de producto. 11456521 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456521 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11456521 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219481980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.48€
    84.00€ / 100 ml
    Ahorro 10.48€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfoxide
CAS 67-68-5
Densidad 1,104 g/cm3 a 20 °C
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C2H6OS
Número MDL MFCD00002089
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Dimethyl Sulfoxide, molecular biology reagent