Learn More
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, > 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378167 1 L 1 litro
11398167 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022914.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    166.65€ / 1 litros
    Ahorro 27.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18,4 °C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.101 g/cm3
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Beilstein 506008
Punto de ebullición 189°C
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado HPLC