Learn More
Dimetilsulfóxido, grado HPLC, +99,9 %, envasado bajo Argon en botellas resellables de ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305607 4 x 1 L 4 litros
11385597 250 mL 250 ml
11395597 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042780.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00€
    349.65€ / 4 litros
    Ahorro 56.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Sensitivity: Hygroscopic | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethyl sulfoxide is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.101
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9%
Presión de vapor 2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C
Beilstein 506008
Punto de ebullición 189°C
Información de solubilidad Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Grado HPLC