Learn More
Dimetilsulfóxido, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10499683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499683 1 L Frasco de HDPE 1 litro
10103483 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11463883 4 L Frasco de HDPE 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10499683 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2311
Solicitar formato a granel o personalizado
Dimetilsulfóxido, >-99,7 %, C2H6OS, número de CAS-67-68-5, metano, sulfinilbis, dmso, demasorb, dimetilsulfóxido, demavet, dimetilsulfóxido, demsodrox, dimetilsulfóxido, dimexide, metilsulfóxido, 100 ml, <-0,30 unidades de absorbancia a 280 nm, presión de vapor: 0,55 mbar a 20 °C, >-99,7 %
Dimetilsulfóxido, >-99,7 %, C2H6OS, número de CAS-67-68-5, metano, sulfinilbis, dmso, demasorb, dimetilsulfóxido, demavet, dimetilsulfóxido, demsodrox, dimetilsulfóxido, dimexide, metilsulfóxido, 100 ml, <-0,30 unidades de absorbancia a 280 nm, presión de vapor: 0,55 mbar a 20 °C, >-99,7 %
DMSO es un agente de crioconservación para células, y también se puede usar en transformaciones bacterianas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfoxide
Punto de fusión 18,4 °C
Absorbancia ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Color Incolora
Información de descomposición >190°C
Densidad 1.100g/cm³
Cantidad 1 L
Identificación Pass Test
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.7 %
Fórmula lineal (CH3)2SO
Presión de vapor 0.55mbar at 20°C
Viscosidad 1.98 mPa/s at 25°C
Agua 0.2% max.
Índice Merck 15, 3285
Punto de ebullición 189°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.7%