Learn More
Dimetilsulfóxido d6, 99,5% (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10g
50g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11402928 50g 50 g
11492918 10g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11402928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16893.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
DMSO-d6 is a solvent of choice in NMR spectroscopy, owing to its unique characteristics of dissolving both nonpolar and polar compounds, miscibility with almost all organic solvents and permitting high temperature dynamic NMR studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
DMSO-d6 es un disolvente más utilizado en espectroscopía de RMN, debido a sus exclusivas características, que permiten disolver compuestos no polares y polares, miscibilidad con casi todos los disolventes orgánicos y la posibilidad de realizar estudios de RMN dinámicos a alta temperatura.
Solubilidad
Miscible con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos, como alcoholes, ésteres, cetonas, disolventes clorados e hidrocarburos aromáticos.
Notas
Disolvente para RMN. El dimetilsulfóxido (DMSO) tiene un punto de fusión de 20 °C, y se congela cerca de la temperatura ambiente. En algunas ocasiones, se encuentra en estado sólido cuando se entrega. Para devolver el material a un estado líquido, se debe descongelar en un baño de agua templada. Tome precauciones para evitar la contaminación del agua. Es estable, combustible y sensible a la humedad. Incompatible con cloruros ácidos, ácidos fuertes, haluros de fósforo, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
Nombre IUPAC trideuterio(trideuteriometil-sulfinil)metano
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfoxide-d6
Densidad 1.18 g/mL
Temperatura de inflamación 88 °C (190 °F)
Índice de refracción 1,476
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 50g
Punto de fusión de 20 °C
Punto de ebullición de 190 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Miscible with water and with almost all organic solvents such as alcohols,esters,ketones,chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.17