Learn More
Dimetilsulfóxido, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10194423 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 litros
5 LT
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10194423 10 L Recipiente de plástico 10 LT
10213810 500 mL Frasco de HDPE 500 ML
10206581 1 l Frasco de HDPE 1 LT
10162090 2.5 L Frasco de HDPE 2.50 LT
11403893 5 L Frasco de HDPE 5 LT
10318153 25 L Recipiente de plástico 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10194423 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/4121/24
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
C₂H₂OS, número CAS: 67-68-5, demasorb, demsodrox, metilsulfóxido, dimexido, dimetilsulfóxido, dimetilsulfóxido, demavet, metano, sulfinilbis, dimetilsulfóxido, dmso, 2,5 l, 189 °C, CHEBI:28262, incoloro, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metilsulfinilmetano, 18,4 °C, 2089 | CAS: 67-68-5 | C₂H₂OS | 78,13 g/mol
10 l, recipiente de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión 18,4 °C
Color Incolora
Cantidad 10 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 0,55mbar a 20 °C
Viscosidad 1,98 mPaS a 25 °C
Punto de ebullición de 189 °C
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78,13g/mol