Learn More
Dimetilsulfóxido, Bioreagent, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488089 50 mL 50 ml
15498089 100 mL 100 ml
15408099 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66650.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.60€
    51.65€ / 50 ml
    Ahorro 7.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El DMSO es un disolvente aprótico polar utilizado en reacciones químicas, en reacciones en cadena de la polimerasa y como agente de vitrificación crioprotector para la conservación de células, tejidos y órganos. El DMSO se utiliza en medios de congelación celular para proteger las células de lesiones mecánicas inducidas por el cristal de hielo. Se utiliza para el almacenamiento congelado de estirpes celulares de hibridomas y heteroploides primarias, subcultivadas y recombinantes, células madre embrionarias y células madre hematopoyéticas. El DMSO se utiliza con frecuencia en las combinaciones con suero fetal bovino o BSA.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, acetona, éter, benceno y cloroformo.
Notas
Filtrado al submicrómetro. Almacénelo a temperatura ambiente (de 15 a 30 °C) y deséquelo. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Nombre de nota Bioreagent
Color Incolora
Densidad 1.101 g/mL
Cantidad 50 mL
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Beilstein 506008
Punto de ebullición 189°C
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,acetone,ether,benzene,chloroform.
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13