Learn More
Dimetilsulfóxido, anhidro, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
4 litros
400 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375058 4 x 1 L 4 litros
11365058 100 mL 100 ml
11355058 4 x 100 mL 400 ml
11385058 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11375058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043998.M1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.4°C
Color Incolora
Densidad 1.101
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Mild
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.479
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Presión de vapor 2mm Hg at 20°C
Beilstein 506008
Punto de ebullición 189°C
Información de solubilidad Miscible with water,diethyl ether,ethanol,acetone,ether,carbon tetrachloride and ethyl acetate.
Nombre IUPAC metanosulfinilmetano
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13