Learn More
Dimetilsulfóxido, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
10 kg
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400843 500 g 500 g
11410843 2500 g 2500 g
11420843 10 kg 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13280.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
El dimetilsulfóxido (DMSO) se utiliza como disolvente en reacciones químicas en las que participan sales, principalmente en reacciones de Finkelstein y en otras sustituciones nucleofílicas. También se utiliza en fluidos hidráulicos y anticongelantes y en la oxidación de tioles y disulfuros a ácidos sulfónicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetilsulfóxido (DMSO) se utiliza como disolvente en reacciones químicas en las que participan sales, principalmente en reacciones de Finkelstein y en otras sustituciones nucleofílicas. También se utiliza en anticongelante o fluidos hidráulicos y en la oxidación de tioles y disulfuros a ácidos sulfónicos. Asimismo, se emplea como crioprotector y se añade a los medios celulares para reducir la formación de hielo y así prevenir la muerte celular durante el proceso de congelación.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter, benceno, cloroformo y acetona.
Notas
Higroscópico. Incompatible con cloruros ácidos, haluros de fósforo, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18,4 °C
Densidad 1.101
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.479
Fórmula lineal (CH3)2SO
Índice Merck 143259
Punto de ebullición 189°C
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99%