Learn More
Dimetilsulfóxido (99+% de pureza), MP Biomedicals™
Código de producto. 11401611 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11401611 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11401611 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219018691
El dimetilsulfóxido se utiliza para mejorar la absorción dérmica de muchos productos químicos.
  • El dimetilsulfóxido se utiliza para mejorar la absorción dérmica de muchos productos químicos.
  • Un disolvente para muchos compuestos orgánicos e inorgánicos, incluidas grasas, carbohidratos, colorantes, resinas y polímeros.
  • Se utiliza en anticongelantes o fluidos hidráulicos y como crioconservante para cultivos celulares.
  • Se utiliza en la oxidación de tioles y disulfuros a ácidos sulfónicos.
  • Se utiliza como codisolvente de PCR para ayudar a mejorar los rendimientos, especialmente en PCR largas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
CAS 67-68-5
Color Incolora
Densidad 1.104 g/cm3 (at 20°C)
Cantidad 1 L
Forma física Líquido a sólido
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula molecular C2H6OS
Número MDL MFCD00002089
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
Peso molecular (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.