Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl sulfoxide |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.10g/mL |
| Cantidad | 250 mL |
| Forma física | Líquido a sólido |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.9997 |
| Nombre IUPAC | metanosulfinilmetano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.13 |