Learn More
Dimetilsulfóxido (13C2, 99%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Sulfoxide-13C2 |
| CAS | 136321-15-8 |
| Fórmula molecular | 13C2H6OS |
| Cantidad | 20 mg |
| Sinónimo | DMSO-13C2, Dimethyl Sulfoxide (13C2), 13C Labeled dimethyl sulfoxide, Methyl sulfoxide-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1 |
| SMILES | [13CH3]S(=O)[13CH3] |
| Nombre IUPAC | ((metil-13C)sulfinil)metano-13C; Metano-13C, sulfinilbis- (9CI) |
| Peso molecular (g/mol) | 80.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.02 |