Learn More
Dimetilsulfona, TRC
Código de producto. 30388018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388018 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30388018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47935050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Sulfone (MSM)
CAS 67-71-0
Fórmula molecular C2 H6 O2 S
Cantidad 50 g
Sinónimo Dimethyl Sulfone, Methane, 1,1'-sulfonylbis-, Methane, sulfonylbis- (9CI), Methyl sulfone (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[methane], Dimethyl sulfone, Dimethyl sulphone, Lignisul MSM, MSM, Methylsulfonylmethane, NSC 63345, Opti MSM, Opti-dimethyl sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
SMILES CS(=O)(=O)C
Nombre IUPAC metilsulfonilmetano
Peso molecular (g/mol) 94.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0089