Learn More
Dimetilsulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Sulfone (MSM) |
| CAS | 67-71-0 |
| Fórmula molecular | C2 H6 O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dimethyl Sulfone, Methane, 1,1'-sulfonylbis-, Methane, sulfonylbis- (9CI), Methyl sulfone (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[methane], Dimethyl sulfone, Dimethyl sulphone, Lignisul MSM, MSM, Methylsulfonylmethane, NSC 63345, Opti MSM, Opti-dimethyl sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metilsulfonilmetano |
| Peso molecular (g/mol) | 94.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0089 |