Learn More
Sulfito de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675002 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
1 options
Código de producto. 10675002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148751000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfite
Nombre de nota 99%
CAS 616-42-2
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2900g/mL
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H6O3S
Fórmula lineal (CH3O)2SO
Índice de refracción 1.4085 to 1.4105
Número MDL MFCD00008415
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 282
Fieser 01,296
Gravedad específica 1.29
Sinónimo methyl sulfite, sulfurous acid, dimethyl ester, dimethyl sulphite, dimethoxy sulfoxide, dimethylsulfit, unii-9jfa40s66p, ch3o 2so, sulphurous acid dimethyl ester, dimethyl ester of sulfurous acid, dimethylsulfite
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf,slightly soluble in nonpolar solvents
Clave InChI BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COS(=O)OC
Nombre IUPAC sulfito de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 110.13
PubChem CID 69223
ChEBI CHEBI:48858
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl sulfite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.