Learn More
Sulfuro de dimetilo, TRC
Código de producto. 30450163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450163 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3480001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfide
CAS 75-18-3
Fórmula molecular C2 H6 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Methane','thiobis- (9CI), Methyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[methane], (Methylsulfanyl)methane, 2-Thiapropane, DMS, Dimethyl monosulfide, Dimethyl sulfide, Dimethyl sulphide, Dimethyl thioether, Dimethylsulfane, Methyl monosulfide, Methylthiomethane, Thiobis(methane), 1,1'-Thiobismethane
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
SMILES CSC
Nombre IUPAC metilsulfanilmetano
Peso molecular (g/mol) 62.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.019