Learn More
Sulfuro de dimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl sulfide |
| CAS | 75-18-3 |
| Fórmula molecular | C2 H6 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Methane','thiobis- (9CI), Methyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[methane], (Methylsulfanyl)methane, 2-Thiapropane, DMS, Dimethyl monosulfide, Dimethyl sulfide, Dimethyl sulphide, Dimethyl thioether, Dimethylsulfane, Methyl monosulfide, Methylthiomethane, Thiobis(methane), 1,1'-Thiobismethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3 |
| SMILES | CSC |
| Nombre IUPAC | metilsulfanilmetano |
| Peso molecular (g/mol) | 62.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.019 |