Learn More
Sulfato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30004650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004650 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30004650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47930510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl Sulfate
CAS 77-78-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2H6O4S
Cantidad 10 g
Sinónimo Sulfuric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Sulphate, Methyl Sulfate, NSC 56194, DMS
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
SMILES COS(=O)(=O)OC
Peso molecular (g/mol) 126.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9987
Porcentaje de pureza >95%