Learn More
Sulfato de dimetilo, 99+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10729098 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10729098 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
10512318 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10729098 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    77.65€ / 1 litros
    Ahorro 8.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 77-78-1 | C2H6O4S | 126.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-78-1
Fórmula molecular C2H6O4S
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00008416
Clave InChI VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate
PubChem CID 6497
ChEBI CHEBI:59050
Nombre IUPAC sulfato de dimetilo
SMILES COS(=O)(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfate
Punto de fusión -32.0°C
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 188.0°C
Temperatura de inflamación 83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3)2SO4
Índice de refracción 1.3860 to 1.3880
Cantidad 1 L
Índice Merck 15,328
Gravedad específica 1.33
Información de solubilidad Solubility in water: 2.8g/100mL (18°C). Other solubilities: hydrolysis rapidly at 18°C or above in water,soluble in ehter,dioxane,acetone and aromatic,hydrocarbons,sparingly soluble in carbon disulfide and,aliphatic hydrocarbons
Viscosidad 1.81 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.