Learn More
Succinato de dimetilo, TRC
Código de producto. 30380968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30380968 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30380968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472815250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinic acid dimethyl ester
CAS 106-65-0
Fórmula molecular C6 H10 O4
Cantidad 250 g
Sinónimo Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), Butanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Succinic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), DBE 4, Dimethyl 1,4-butanedioate, Dimethyl butanedioate, Dimethyl succinate, Methyl succinate, NSC 52209, Provichem 2511, Proviron 2511ECO, Rhodiasolv RDEP, Succinic acid-dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil butanodioato
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0579