Learn More
Succinato de dimetilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Succinic acid dimethyl ester |
| CAS | 106-65-0 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O4 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), Butanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Succinic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), DBE 4, Dimethyl 1,4-butanedioate, Dimethyl butanedioate, Dimethyl succinate, Methyl succinate, NSC 52209, Provichem 2511, Proviron 2511ECO, Rhodiasolv RDEP, Succinic acid-dimethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil butanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |