Learn More
Dimetilsuccinato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10736551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10736551 100 g Frasco de vidrio 100 g
10193530 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150731000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-65-0
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Número MDL MFCD00008466
Clave InChI MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
Nombre IUPAC dimetil butanodioato
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl succinate
Nombre de nota 99%
Acidez 0.2mg KOH/g max.
Punto de fusión 18.0°C to 19.0°C
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3O2CCH2CH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4185 to 1.4205
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 609
Índice Merck 15, 8999
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: 75g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido