Learn More
Succinato de dimetilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454264 250 g 250 g
11364479 100 g 100 g
11444264 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12565.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Dimethyl succinate is used as a flavoring agent. It have wide range of industrial applications such as Functional fluids (open systems), Intermediates, Paint additives and coating additives, Pigments Solvents, Viscosity adjustors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El succinato de dimetilo se utiliza como agente aromatizante. Cuenta con una amplia gama de aplicaciones industriales, como fluidos funcionales (sistemas abiertos), intermediario, aditivos de pintura y revestimientos, disolventes de pigmentos, reguladores de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua. (122,9 g/l a 20 °C). Soluble en acetona, etanol; muy soluble en éter etílico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-65-0
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.142
Número MDL MFCD00008466
Clave InChI MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
Nombre IUPAC dimetil butanodioato
SMILES COC(=O)CCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl succinate
Punto de fusión 18°C to 19°C
Densidad 1.119
Punto de ebullición 196°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.419
Cantidad 250 g
Beilstein 956776
Índice Merck 14,8869
Información de solubilidad Soluble in water. (122,9g/L at 20°C). soluble in acetone,ethanol,very soluble in ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza ≥98%