Learn More
Suberato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485317 25 g 25 g
11495317 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22681.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1732-09-8 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El suberato de dimetilo se utilizaba en la preparación de [8-2H2] y [7-2H2]oleatos.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1732-09-8
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00008471
Clave InChI LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl suberate, octanedioic acid, dimethyl ester, suberic acid, dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl ester, suberic acid dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl, 1,8-dimethyl octanedioate, octanedioic acid, 1,8-dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dioate
PubChem CID 15611
ChEBI CHEBI:81345
Nombre IUPAC octanodioato de dimetilo
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl suberate
Densidad 1.016
Punto de ebullición 266°C to 268°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 25 g
Beilstein 1780054
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 99%