Learn More
Dimethyl suberate, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10627332 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627332 500 g Glass bottle 500 g
10347390 25 g Glass bottle 25 g
10502381 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10627332 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165045000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1732-09-8
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00008471
Clave InChI LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl suberate, octanedioic acid, dimethyl ester, suberic acid, dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl ester, suberic acid dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl, 1,8-dimethyl octanedioate, octanedioic acid, 1,8-dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dioate
PubChem CID 15611
ChEBI CHEBI:81345
Nombre IUPAC 1,8-dimethyl octanedioate
SMILES COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl suberate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 268.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3O2C(CH2)6CO2CH3
Índice de refracción 1.4325 to 1.4345
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 693
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid