Learn More
Dimetil sebacato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322787 500 g 500 g
11312787 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15805.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-79-6 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Polytetramethylene sebacate was prepared from dimethyl sebacate. Dimethyl sebacate was used in the biosynthesis of oligomeric sebacates as lubricant oils. Dimethyl sebacate was a convenient starting material for cyclization of N-Succinylglycine dimethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se preparó un sebacato de politetrimetileno a partir de un sebacato de dimetilo. El dimetil sebacato se utilizó en la biosíntesis de sebacatos oligoméricos como aceites lubricantes. El dimetil sebacato fue un material de partida conveniente para la ciclización del éster dimetílico de N-succinilglicina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-79-6
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.304
Número MDL MFCD00008472
Clave InChI ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sebacate, methyl sebacate, decanedioic acid, dimethyl ester, sebacic acid dimethyl ester, sebacic acid, dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dicarboxylate, 1,10-dimethyl decanedioate, decanedioic acid dimethyl ester, decanedioic acid, 1,10-dimethyl ester, dimethyl decane-1,10-dioate
PubChem CID 7829
Nombre IUPAC dimetil decanodioato
SMILES COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl sebacate
Punto de fusión 25°C to 28°C
Densidad 0.988
Punto de ebullición 287°C to 289°C
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1785523
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 97%