Learn More
Dimetil(S)-(-)-Malato, TRC
Código de producto. 30370789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30370789 5 g
1 options
Código de producto. 30370789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4745755G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (S)-(-)-Malate
CAS 617-55-0
Fórmula molecular C6 H10 O5
Cantidad 5 g
Sinónimo Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1,4-dimethyl ester, (2S)-, Butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, (S)-, Malic acid, dimethyl ester, L- (8CI), (-)-Dimethyl malate, (2S)-Hydroxysuccinic acid dimethyl ester, (S)-(-)-Dimethyl malate, (S)-Dimethyl 2-hydroxysuccinate, (S)-Malic acid dimethyl ester, 1,4-Dimethyl (2S)-2-hydroxybutanedioate, Dimethyl (2S)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl (S)-(-)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl (S)-2-hydroxybutanedioate, Dimethyl (S)-malate, Dimethyl L-malate, L-Malic acid dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMILES COC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil (2S)-2-hidroxibutanedioato
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528