Learn More
Dimetil (S)-(-)-malato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925091 25 g Frasco de vidrio 25 g
11905091 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443240250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 617-55-0 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-55-0
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00066215
Clave InChI YSEKNCXYRGKTBJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-dimethyl 2-hydroxysuccinate, dimethyl s---malate, dimethyl l-malate, l---malic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2s-2-hydroxybutanedioate, butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, 2s, dimethyl l---malate, pubchem6778, di-methyl s-malate, dimethyl s--malate
PubChem CID 10285815
Nombre IUPAC dimetil (2S)-2-hidroxibutanedioato
SMILES COC(=O)CC(O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl (S)-(-)-malate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 91.0°C to 93.0°C (1.0 Torr)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3COOCCH(OH)CH2COOCH3
Índice de refracción 1.4366
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.23
Rotación específica − 6.70
Información de solubilidad Solubility in water: in water:(20 °C) insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl (S)-(-)-malate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.