Learn More
Dimetilpiridina-2,6-dicarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404957 10 g 10 g
15414957 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32251.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5453-67-8 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Eight macrocyclic bisamides and tetramides have been synthesized by reaction of dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate 1 with α,ω-diaminoethers in methanol as a solvent. Silver(I) coordination polymer and nine-coordinated cadmium(II) complex with dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate supported by solid state and electrochemical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se han sintetizado ocho bisamidas y tetramidas macrocíclicas mediante reacción de dimetilpiridina-2,6-dicarboxilato (1) con α,ω-diaminoéteres en metanol como disolvente. Polímero de coordinación de plata (I) y complejo de cadmio (II) de nueve coordinados con dimetilpiridina-2,6-dicarboxilato respaldadopor estudios electroquímicos y de estado sólido.
Solubilidad
Soluble en agua (14 g/l) (25 °C). Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5453-67-8
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Número MDL MFCD00134493
Clave InChI SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
PubChem CID 79549
Nombre IUPAC dimetil piridina-2,6-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
Punto de fusión 119°C to 122°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in water(14g/L) (25°C). Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 98%