Learn More
Dimetil piridina-2,5-dicarboxilato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483477 100 g 100 g
11463477 5 g 5 g
11473477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17250.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 881-86-7 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
It is the intermediate in the synthesis of potent antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es el intermedio en la síntesis de potentes agentes antitumorales.
Solubilidad
soluble en diclorometano y acetato de etilo. Insoluble en agua.
Notas
almacénese a -20 °C. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881-86-7
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Número MDL MFCD00034767
Clave InChI TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
PubChem CID 234911
Nombre IUPAC piridina-2,5-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
Punto de fusión 160°C to 163°C
Cantidad 100 g
Beilstein 172251
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane and Ethyl Acetate. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza ≥98%