Learn More
Piridina-2,3-dicarboxilato de dimetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462369 25 g 25 g
15452369 5 g 5 g
15472369 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64939.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 605-38-9 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-38-9
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00186549
Clave InChI YLGIBCYHQZTFQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl quinolinate, dimethyl 2,3-pyridinedicarboxylate, 2,3-bis methoxycarbonyl pyridine, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, methylquinolinic acid, 2,3-dimethyl ester, 2,3-dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate, pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, mqdme, 2,3-dimethyl methylquinolinate
PubChem CID 69058
Nombre IUPAC piridina-2,3-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CN=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate
Punto de fusión 53°C to 58°C
Cantidad 25 g
Beilstein 159846
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido