Learn More
Piridina-2,3-dicarboxilato de dimetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate |
| Punto de fusión | 53°C to 58°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 159846 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.17 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |