Learn More
Dimetil pirazolo[1,5-a]piridina-2,3-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10074992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10074992 1 g 1 g
10776915 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10074992 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00792DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 5825-71-8
Fórmula molecular C11H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 234.211
Número MDL MFCD06411548
Clave InChI NZJIUQJPKXRRHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, dimethylpyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylicacid, 2,3-dimethyl ester, methyl 3-methoxycarbonyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylate
PubChem CID 2794621
Nombre IUPAC dimetil pirazolo[1,5-a]piridina-2,3-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2, 3-dicarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.21
Porcentaje de pureza 97%