Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride |
| CAS | 58537-94-3 |
| Fórmula molecular | C9H18N2O2 |
| Número MDL | MFCD00038942 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | dimethyl pimelimidate dihydrochloride, pimelimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, acmc-209tih, dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride, dimethyl pimelinediimidate dihydro-chloride, dimethyl heptanebis imidate dihydrochloride, dimethyl pimelimidate dihydrochloride, powder, dimethyl pimelinediimidate paragraph signthornnieani, dimethyl pimelimidate dihydrochloride at |
| Clave InChI | LRPQMNYCTSPGCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=N)CCCCCC(=N)OC |
| Nombre IUPAC | 1,7-dimetil heptanodiimidato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.26 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P232-Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P422-Almacenar el contenido en .
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride